Fortfahren mit
T7539
Tumornekrosefaktor-α aus mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
mTNF-α, TNF-α
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 771,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥95%
Form:
powder
Mol wt:
17 kDa
Impurities:
≤1 EU/μg protein endotoxin
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tumornekrosefaktor-α aus mouse, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95%
form
powder
mol wt
17 kDa
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg protein endotoxin
color
white
solubility
water: soluble
suitability
suitable for ((EC50) < 0.500 ng/mL)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Application
Tumornekrosefaktor-α der Maus, ein hochwirksames entzündungsförderndes Zytokin, hat folgende Anwendungen:
  • Aktivierung von MS1-Endothelzellen
  • Induktion der Lipolyse in Adipozyten
  • Erforschung seiner Auswirkungen auf Glucocorticoid-Rezeptoren (GR) mit oder ohne Liganden bei der Interleukin(IL)-6- und IL-8-Genregulierung
Biochem/physiol Actions
Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), auch als Kachektin bezeichnet, wird als membrangebundenes 26-kDa-Protein exprimiert und dann durch das TNF-α-konvertierende Enzym (TACE) gespalten, um das lösliche 17-kDa-Monomer freizusetzen, das zirkulierende Homotrimere bildet. TNF-α spielt mehrere Rollen bei Antitumor-Aktivitäten, Immunmodulation, Entzündungen, Anorexie, Kachexie, septischem Schock, Virusreplikation und Hämatopoese. TNF-α wird von vielen verschiedenen Zellen mit zahlreichen induktiven und suppressiven Wirkstoffen exprimiert. TNF-α wird hauptsächlich von Makrophagen als Reaktion auf immunologische Herausforderungen, etwa Bakterien (Lipopolysaccharide), Viren, Parasiten, Mitogene und andere Zytokine, produziert. TNF-α ist für viele transformierte Zellen zytotoxisch (wie der Name schon sagt), aber in normalen diploiden Zellen kann es die Proliferation (Fibroblasten), Differenzierung (Myeloidzellen) oder Aktivierung (Neutrophilen) anregen. TNF-α hat auch antivirale Wirkungen gegen DNA- und RNA-Viren und leitet die Produktion von mehreren anderen Zytokinen ein. Obwohl TNF-α in klinischen Studien als Antitumor-Wirkstoff verwendet wird, sind Sigmas Zytokin-, Wachstumsfaktor- und Hormonprodukte ausschließlich für die Forschung bestimmt. TNF-α und das verwandte Molekül TNF-β (LT-α) teilen eine sehr enge strukturelle Homologie mit 28 % Aminosäuren-Sequenzidentität und beide aktivieren die gleichen TNF-Rezeptoren – TNFR1 und TNFR2. Maus- und humaner TNF-α teilen 79 % Aminosäuren-Sequenzidentität. Im Gegensatz zum humanen TNF-α ist die Mausform glykosyliert.
Tumornekrosefaktor-α, auch als Cachectin bezeichnet, wird als membrangebundenes 26-kDa-Protein exprimiert und dann durch das TNF-α-konvertierende Enzym (TACE) gespalten, um das lösliche 17-kDa-Monomer freizusetzen, das zirkulierende Homotrimere bildet. TNF-α spielt mehrere Rollen bei Antitumor-Aktivitäten, Immunmodulation, Entzündungen, Anorexie, Kachexie, septischem Schock, Virusreplikation und Hämatopoese. TNF-α ist für viele transformierte Zellen zytotoxisch, aber in normalen diploiden Zellen stimuliert es die Proliferation (Fibroblasten), Differenzierung (Myeloidzellen) oder Aktivierung (Neutrophilen). TNF-α hat auch antivirale Wirkungen gegen DNA- und RNA-Viren und leitet die Produktion von mehreren anderen Zytokinen ein.
Physical form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH 7,5.
Other Notes
Eine Einheit entspricht der Menge, die zur Induktion der halbmaximalen Zytolyse von L929-Zellen erforderlich ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6674H8916T7799
assay
≥95%
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the stability of TNF when dissolved in water? Can dissolved TNF be stored in the freezer? If so, how long is the compound stable?
    1 answer
    1. Yes, this product may be reconstituted in the vial using sterile water to a concentration of 0.1 mg/mL._x000D_
      The lyophilized product should be stored at –20 °C. The reconstituted product can be stored in working aliquots at –20°C for at least 1 year. Repeated freezing and thawing, or storage in frost-free freezers is not recommended. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:_x000D_
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/758/965/t7539dat.pdf
      Helpful?
  2. What are the units/mg of Product T7539, Tumor Necrosis Factor-α mouse?
    1 answer
    1. 1 mg of rmTNF-alpha = 2.7 × 10^8 WHO units.