Fortfahren mit
T7313
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazole
Synonym(e):
TRIM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
€ 137,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 137,70
Listenpreis€ 162,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
InChI key
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent nitric oxide synthase inhibitor.
Potent nitric oxide synthase inhibitor. Because of the putative involvement of nitric oxide in depression and stress syndromes, TRIM was studied for its antidepressant effects, and found to reduce manifestations of stress in an animal model as well as fluoxetine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)