Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 277,00 |
Über diesen Artikel
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
agency
suitable for EPA 537.1
form
crystalline powder
mol wt
average Mw 154.8
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected, endotoxin, tested, total aerobic microbial count, tested, ≤0.05 A290, ≤0.5% water (Karl Fischer), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.), 7.0
useful pH range
7.0-9.0
solubility
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
application(s)
PFAS testing
diagnostic assay manufacturing
Application
Tris hat einen signifikanten Temperaturkoeffizienten. Die Mischung daher so wählen, dass der gewünschte pH-Endwert bei der gewünschten Temperatur erreicht wird.
Von 5 °C bis 25 °C sinkt der pH-Wert um durchschnittlich 0,03 pH-Einheiten pro °C.
Von 25 °C bis 37 °C sinkt der pH-Wert um durchschnittlich 0,025 pH-Einheiten pro °C.
Wenn eine andere Konzentration gewünscht wird, ist zu beachten, dass es einen Konzentrationseffekt auf den pH-Wert der Lösung gibt.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder |
| application(s) PFAS testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 0.667 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Tris-Kristalle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T7193-100G | 04061837372414 |
| T7193-250G | 04061837372421 |