Fortfahren mit
T6194
Poxygrid® 96 place test tube rack
Holds 96 x 15 mL tubes
Synonym(e):
tube holder, 187650001, F18765-0001, nmr tube storage, tube rack, tube storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18765-0001
Feature:
Holds 96 x 15 mL tubes
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pack of 1 ea
€ 73,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
epoxy (coated steel)
feature
Holds 96 x 15 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18765-0001
L × W × H
24.2 cm (9¹/₂ in.) × 17 cm (6¹¹/₁₆ in.) × 6.4 cm (2¹/ in.)
General description
This 96-place test tube rack is ideal for mimicking the 96-place format used for microplates, deep-well plates and other tools configured for drug discovery and robotic applications. Holds 96 tubes, 15 mL in capacity, in an 8 × 12 configuration. Flow-through design allows rapid temperature changes of samples by varying the water bath temperature. Rigid wire construction with blue epoxy finish.
Features and Benefits
  • Capable of quick freezing using liquid nitrogen
  • Storage temperature: -80°C (freezer)
  • Steam autoclavable: 121°C (250°F)
Legal Information
Poxygrid is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z177997Z135798Z135801
material
epoxy (coated steel)
material
epoxy (coated steel)
material
epoxy (coated steel)
material
epoxy (coated steel)
feature
Holds 96 x 15 mL tubes
feature
Holds 48 x 15-16 mm tubes
feature
Holds 36 x 10-13 mm tubes
feature
Holds 24 x 15-16 mm tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F18765-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18755-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18788-1301
manufacturer/tradename
Bel-Art F18788-1601
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
24.2 cm (9¹/₂ in.) × 17 cm (6¹¹/₁₆ in.) × 6.4 cm (2¹/ in.)
L × W × H
238 mm × 90 mm × 64 mm
L × W × H
108 mm × 103 mm × 54 mm
L × W × H
124 mm × 89 mm × 67 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T6194-1EA04061826286289