Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 5622-TEF
size
110 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel | material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Ted Pella 5622-TEF | manufacturer/tradename Ted Pella 5320 | manufacturer/tradename Ted Pella 503C-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 505-NM |
| size 110 mm | size 120 mm | size 110 mm | size 110 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T6040-1EA | 04061833306932 |