Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.28
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
216-483-8
MDL number:
Produktname
L-Thyronine,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)/t14-/m0/s1
InChI key
KKCIOUWDFWQUBT-AWEZNQCLSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?