Fortfahren mit
T5783
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-isothiocyanat
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
GITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.300,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19NO9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.38
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
56699
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
114-116 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO9S/c1-7(17)21-5-11-12(22-8(2)18)13(23-9(3)19)14(24-10(4)20)15(25-11)16-6-26/h11-15H,5H2,1-4H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
WOWNQYXIQWQJRJ-UXXRCYHCSA-N
General description
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate is a chiral derivatization reagent which reacts mainly with enantiomeric amino acids.
Application
GITC may have been used in the formation of diastereomers and for reversed-phase high-performance liquid chromatographic resolution of amino acid enantiomers.
Chirales Reagens für die Trennung von Aminosäure-Derivaten.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P103486730M4879
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
mp
114-116 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
mp
151-156 °C
mp
167-169 °C (lit.)
grade
derivatization grade (chiral)
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)