Fortfahren mit
T5575
TG003
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-2,3-dihydrobenzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
€ 160,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 750,00
€ 637,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 160,65
Listenpreis€ 189,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
132-132.5 °C
solubility
DMSO: 33 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1\C(Sc2ccc(OC)cc12)=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-4-14-11-8-10(16-3)5-6-12(11)17-13(14)7-9(2)15/h5-8H,4H2,1-3H3/b13-7-
InChI key
BGVLELSCIHASRV-QPEQYQDCSA-N
Application
TG003 has been used to develop assays for screening substances that affect mRNA splicing1.
TG003 has been used in PAC1 cell culture and in vitro kinase assays.
Biochem/physiol Actions
Potent, specific, reversible, and ATP-competitive inhibitor of Cdc2-like kinase (Clk). Ki = 10 nM for mClk1/Sty; IC50 = 15 nM, 20 nM, 200 nM, and > 10 mM for mClk4, mClk1, mClk2, and mClk3, respectively.
TG003 regulates alternative splicing and reduces the phosphorylation of SF2/ASF1.
TG003, a CLK (cdc2-like kinase) family inhibitor is used as a drug for duchenne muscular dystrophy.
Packaging
Packaged under nitrogen.
Preparation Note
TG003 is soluble in DMSO at 33 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1802SML2754SML2688
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 33 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yukiya Sako et al.
Scientific reports, 7, 46126-46126 (2017-05-31)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal progressive muscle-wasting disease. Various attempts are underway to convert severe DMD to a milder phenotype by modulating the splicing of the dystrophin gene and restoring its expression. In our previous study, we reported
The TORC1-Regulated CPA Complex Rewires an RNA Processing Network to Drive Autophagy and Metabolic Reprogramming
Tang H W, et al.
Cell Metabolism, 27(5), 1040-1054 (2018)
Ken-ichi Fujita et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 76(6), 1248-1251 (2012-07-14)
A number of proteins complete mRNA processing in the nucleus, thus, inhibitor of mRNA processing is worth finding to analyze the mechanism of mRNA maturation in detail. Here, we established a monitoring system for mRNA processing using a test compound
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T5575-5MG04061833265741
T5575-25MG04061833265734