Fortfahren mit
T4762
Myristyltrimethylammoniumbromid
≥99%
Synonym(e):
Tetradecyltrimethylammonium-bromid, Trimethyl-(tetradecyl)-ammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.39
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-291-9
Beilstein/REAXYS Number:
3633227
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99%
mol wt
micellar avg mol wt 27,000
aggregation number
80
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 % (w/v)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
General description
Myristyltrimethylammoniumbromid ist eine kationische/zwitterionische Tensidart.
Application
Myristyltrimethylammonium wurde in einer Studie zur Bewertung einer Tensid-kontrollierten Synthesemethode verwendet, um eine Nanophase einer mesoporösen Ceroxid-Zirkoniumoxid-Festlösung zu erhalten, die kationische Defekte in der Kristallstruktur enthält. Es kam außerdem in einer Studie zur Ermittlung des niedrigen Molekulargewichts organischer Säuren in Böden und Pflanzen durch Kapillarzonenelektrophorese zum Einsatz. [1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87208T2450000324411
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥99% (titration)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
aggregation number
80
aggregation number
80
aggregation number
80
aggregation number
-
description
cationic
description
cationic
description
-
description
Merck USA index - 14, 6336
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
CMC
4-5 mM (20-25°C)
CMC
4-5 mM (20-25°C)
CMC
4-5 mM (20-25°C)
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristyltrimethylammoniumbromid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf