Fortfahren mit
T4038
Tris-Acetat EDTA-Puffer
DNase and RNase, none detected, BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Synonym(e):
TAE-Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,90
€ 59,17
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
€ 59,17
Listenpreis€ 78,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0033
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder blend
concentration
8.5-10.5 ×
impurities
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
solubility
water: 64.2 g/L, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Application
TAE-Laufpuffer ist der in der DNA-Agarosegel-Elektrophorese am häufigsten verwendete Puffer, wird aber auch in der nicht-denaturierenden RNA-Agarosegel-Elektrophorese eingesetzt. Doppelsträngige DNA läuft in TAE tendenziell schneller als in anderen Puffern, kann sich aber während erweiterter Elektrophorese erschöpfen. Eine Pufferzirkulation oder ein Pufferaustausch während erweiterter Elektrophorese kann die geringere Pufferungskapazität beheben. Die Verdünnung des konzentrierten TAE-Puffers ergibt einen 1× TAE-Puffer mit 40 mM Tris-Acetat und 1 mM EDTA, pH 8,3. Der 1× TAE-Puffer wird sowohl im Agarosegel als auch als Laufpuffer verwendet. Für maximale Auflösung werden angewendete Spannungen von unter 5 V/cm (Abstand zwischen den Elektroden des Geräts) empfohlen.
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
Packaging
Packaged in pouches
Preparation Note
Wird mit BioPerformance-zertifizierter Trizma-Base (T6066) und EDTA-Dinatriumsalz der molekularbiologischen Güteklasse (E5134) hergestellt. Lösungen enthalten außerdem Essigsäure (A6283), die pulverisierte Mischung enthält Trizma-Acetat (T1258).
Produces a 10× concentrate (0.4 M Tris-acetate, 10 mM EDTA, pH 8.3) after dissolving with the indicated amount of water. A suitable container must be supplied.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8280T7527T3913
concentration
8.5-10.5 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
form
powder blend
form
powder blend
form
powder blend
form
powder blend
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
pH
8.1-8.5
pH
8.1-8.5
pH
8.1-8.5 (5 ×)
pH
8.1-8.5 (25 °C, 5 ×)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Acetat EDTA-Puffer
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
TAE und TBE werden beide als Laufpuffer für die Nukleinsäureelektrophorese verwendet, weisen jedoch einige wichtige Unterschiede auf. Sehen Sie sich unsere Rezepturen und Videos an, damit Ihre Anwendung die besten Erfolgsaussichten erhält.
Verwandter Inhalt
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T4038-1L04061838116208
T4038-5X1L04061838260222
Questions
  1. Good day. I'm interested in some information about the TAE buffer, MDL number T4038-1L. What kind of water should be used for preparation, and how long/under what conditions can the already prepared buffer be stored?
    1 answer
    1. This product should be reconstituted using at least deionized water for electrophoresis applications. The use of deionized double-distilled water is typical. Should RNase, DNase, or Protease be of concern, prepared and tested products, such as W4502, are also available.
      Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/w4502