Fortfahren mit
T3787
3,3′,5,5′-Tetraiodthyroessigsäure
≥98% (TLC), powder, thyrointegrin receptor antagonist
Synonym(e):
4-(4-Hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodbenzolessigsäure, Tetrac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 351,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H8O4I4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-649-1
MDL number:
Quality level:
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,3′,5,5′-Tetraiodthyroessigsäure,
solubility
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20)
InChI key
PPJYSSNKSXAVDB-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetraiodthyroessigsäure wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • als Positivkontrolle bei der Untersuchung der Wirkungen von Ioxynil(IOX)-
  • Diethylstilbestrol(DES)-Exposition auf Zebrafisch-Embryonen
  • Untersuchung seiner Wirkung auf die Langzeitpotenzierung (long-term potentiation, LTP) und Langzeit-Depression (long-term depression, LTD) im Gyrus dentatus bei männlichen Ratten unter Urethan-Anästhesie
  • Bestimmung seines Einflusses auf das Schilddrüsen-stimulierende Hormon
  • Schilddrüsen-stimulierende Immunglobuline in Orbitalfibroblasten
Biochem/physiol Actions
Nach Studien an Ratten wurde berichtet, dass Tetrac die TSH-Sekretion unter In-vivo-Bedingungen regulieren kann1.
3,3′,5,5′-Tetraiodthyroessigsäure (Tetrac) ist ein deaminiertes Analogon von L-Thyroxin (T4). Es verhindert die proangiogenetischen Wirkungen von T4 und 3,5,3′-Triiod-L-Thyronin.[1] Es ist ein Thyrointegrin-Rezeptorantagonist. Tetrac verhindert die Bindung von Schilddrüsenhormonen.
Preparation Note
3,3′,5,5′-Tetraiodthyroessigsäure ist in Aceton in einer Konzentration von 19,60–20,40 mg/ml löslich und ergibt eine klare, schwach gelbe bis gelbe Lösung.
Other Notes
Schilddrüsenhormon-Analogon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7650136883P8386
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
solubility
-
solubility
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Effects of Intra-hippocampal L-thyroxine Infusion on Long-term Potentiation and Long-term Depression: A Possible Role for the avb3 Integrin Receptor
Bitiktas S, et al.
Journal of Neuroscience Research (2016)
Shaker A Mousa et al.
Angiogenesis, 11(2), 183-190 (2007-12-18)
Thyroid hormone has been recently shown to induce tumor growth and angiogenesis via a plasma-membrane hormone receptor on integrin alphaVbeta3. The receptor is at or near the Arg-Gly-Asp (RGD) recognition site on the integrin that is important to extracellular matrix
M Yalcin et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 95(4), 1972-1980 (2010-02-06)
Tetraiodothyroacetic acid (tetrac) blocks angiogenic and tumor cell proliferation actions of thyroid hormone initiated at the cell surface hormone receptor on integrin alphavbeta3. Tetrac also inhibits angiogenesis initiated by vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. We tested
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T3787-25MG04061837345036
T3787-100MG04061837345029