Fortfahren mit
T3309
Transferrin human
≥98%
Synonym(e):
Siderophilin, teilweise gesättigt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 653,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 897,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥98%
Biological source:
human
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
Iron content
300-600 ppm
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
≤1.0 EU/mg endotoxin
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
Transferrin ist ein Serum-Glykoprotein mit einer Molmasse von 80 kDa und einer Halbwertszeit von 8 bis 10 Tagen. Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 3q22.1 lokalisiert. Transferrin wird in Hepatozyten exprimiert.
Application
Transferrin hat folgende Anwendungen:
  • für die Isolierung epidermaler Stammzellen und Zellexpansion[1]
  • zur Untersuchung des Effekts von Wirkstoffbehandlungen auf die Transferrin-Aufnahme
  • für Transferrin-Aufnahme und konfokale Bildgebung
Biochem/physiol Actions
Transferrin fördert nachweislich die Proliferation von menschlichen Lymphozyten. Die Wirkung ist direkt proportional zur Menge vorhandenen Eisens. [2]
Transferrin ermöglicht die Übertragung von Eisen auf Erythron und peripheres Gewebe. Mutationen in diesem Gen stehen in Zusammenhang mit Atransferrinämie. Transferrin ist erforderlich für die fötale Entwicklung. Es ist nicht-immunogen; Transferrin-konjugierte Arzneimittel hemmen Kardiotoxizität und Arzneimittelresistenz.
Analysis Note
Reinheit durch Agaroseelektrophorese.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2252T5391T0665
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98%
assay
≥95% protein basis (biuret), ≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥97%
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
human plasma
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P02787
UniProt accession no.
P02787
UniProt accession no.
P02787
UniProt accession no.
P02787
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transferrin human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T3309-1G04061826694565
T3309-100MG04061837344183
T3309-500MG04061837344190
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is this product (Transferrin human, T3309) stable upon reconstitution in water?
    1 answer
    1. When filter sterilized, aqueous solutions are expected to be stable at 4 °C for 5-10 days or in aliquots at -20°C for extended periods. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/971/085/t3309pis.pdf
      Helpful?
  2. HOW IS THIS PROTEIN PRODUCED AND WHAT IS THE REST 2% IMPURITY? THANKS!
    1 answer
    1. This product is prepared by an ammonium sulfate precipitation process followed by a heat treatment and ion exchange chromatography purification. The specific details are considered proprietary. There is no treatment or handling during production that would be expected to cause deglycosylation of the protein. The residual impurities have not been identified. This product is tested for endotoxin and iron. Please see the Sample Certificates of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF746107.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.