Fortfahren mit
T2386
Δ9-Tetrahydrocannabinol -Lösung
ethanol solution
Synonym(e):
Δ1-Tetrahydrocannabinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
ethanol solution
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
ethanol solution
Quality Level
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
25 mg/mL (+/- 5%)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801)
rat ... Cnr1(25248)
Application
Δ9-tetrahydrocannabinol solution has been used to study its effects on schizophrenia-related behaviors in a developmental mouse model of schizophrenia.
Biochem/physiol Actions
Δ9-Tetrahydrocannabinol or Δ9-THC is a psychoactive ingredient in marijuana that is known to function as a neuroprotective antioxidant21. In vivo microdialysis studies have reported that Δ9-THC can enhance extracellular dopamine efflux in the nucleus accumbens of conscious, freely-moving rats22.
Agonist at CB1 and CB2 cannabinoid receptors. Hallucinogen; major psychoactive component of marijuana from Cannabis sativa.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution is essentially insoluble in water.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Δ9-Tetrahydrocannabinol -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A J Hampson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(14), 8268-8273 (1998-07-08)
The neuroprotective actions of cannabidiol and other cannabinoids were examined in rat cortical neuron cultures exposed to toxic levels of the excitatory neurotransmitter glutamate. Glutamate toxicity was reduced by both cannabidiol, a nonpsychoactive constituent of marijuana, and the psychotropic cannabinoid
Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC) administration after neonatal exposure to phencyclidine potentiates schizophrenia-related behavioral phenotypes in mice.
Rodriguez G, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 159, 6-11 (2017)
J P Chen et al.
Psychopharmacology, 102(2), 156-162 (1990-01-01)
This study examined the effects of acute administration of delta-9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC), the psychoactive ingredient in marijuana, on extracellular efflux of dopamine (DA) and its metabolites as measured by in vivo microdialysis in nucleus accumbens of conscious, freely-moving rats. delta
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T2386-25MG04061838065445
T2386-100MG04061838256430
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the 100mg size at a concentration of 25mg/mL in 4mL of ethanol?
    1 answer
    1. The concentration specification for this product is 24-26 mg/mL, with the actual concentration of a specific lot falling within this range. The volume range for a 100 mg vial is 3.85 - 4.17 mL.
      Helpful?
  2. Please confirm if 100% ethanol is used as a solvent for the product (THC), or if a different composition is used?
    1 answer
    1. The solution is made with absolute (100%) ethanol.
      Helpful?
  3. Hello, is this formulated in 190 or 200 proof ethanol?
    1 answer
    1. Solution is made with 100% (absolute) ethanol.