Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Tyrode′s Salts, Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Tyrode′s Salts play an important role in tissue culture. A salt solution′s basic function is to maintain the pH and osmotic balance in the medium and to provide the cells with water and essential inorganic ions.
Application
Preparation Note
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 1.0 g/L sodium bicarbonate.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Tyrode′s buffer | Tyrode′s buffer | Tyrode′s buffer | HBSS, salt solutions |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyrode′s Salts
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?