Fortfahren mit
T2019
Thebain
powder
Synonym(e):
Paramorphin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-084-1
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal); Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
solubility
alcohol: soluble 1 in 10 of alcohol, benzene: soluble 1 in 18 in benzene, chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, yellow, diethyl ether: soluble 1 in 135 of ether, H2O: insoluble
SMILES string
[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@]1(C5=CC=C2OC)c34
InChI
1S/C19H21NO3/c1-20-9-8-19-12-5-7-15(22-3)18(19)23-17-14(21-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+/m1/s1
InChI key
FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N
Application
Thebaine has been used for the synthesis of neopinone/codeinone ring systems. Thebaine has also been used as a 1 mg/ml standard in methanol for urine thebaine analysis in individuals who had consumed poppy seeds[1].
Biochem/physiol Actions
The (-)-isomer of thebaine is the naturally-occurring constituent of opium that is a precursor of morphine. It has poor antinociceptive activity and induces convulsions. It binds to μ and δ opioid receptors in vitro.
Physical form
Alkaloid powder
Preparation Note
Thebaine dissolves in chloroform at 50 mg/ml to yield a clear, yellow solution. It soluble in alcohol, ether, and benzene at 1:10, 1: 135, and 1:18 parts respectively. However, thebaine does not dissolve in water.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thebain
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)