Fortfahren mit
T2005
2-Thiophenecarboxylic acid
Synonym(e):
α-Thenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
EC Number:
208-423-4
UNSPSC Code:
12352200
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)