Fortfahren mit
T1878
Trizma® Pre-Set crystals
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
Synonym(e):
Tris crystals
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352104
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type 8.3-FT
Quality Segment
form
crystalline powder
pH
8.3
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for use with marine species
Application
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1753T8943T8818
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
8.3
pH
7.4
pH
8.30 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
pH
8.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for use with marine species
suitability
suitable for use with fresh water species
suitability
-
suitability
-
type
Type 8.3-FT
type
Type 7.4-FT
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Pre-Set crystals
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)