Fortfahren mit
T1452
TPCA-1
≥95% (HPLC), IκB kinase-2 (IKK-2) Inhibitor, powder
Synonym(e):
[5-(p-Fluorophenyl)-2-ureido]thiophene-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 785,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10FN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TPCA-1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)Nc1sc(cc1C(N)=O)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)
InChI key
SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N
Application
TPCA-1 has been used to study its cytotoxic effects in RPMI8226 and LP1 cell lines[1]. It has also been used as a culture media supplement for nuclear protein fractions extracted from human airway smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
IKK-2 Inhibitor
TPCA-1 is a potent and selective inhibitor of human IκB kinase-2 (IKK-2) with IC50 = 17.9 nM for IKK-2 compared to 400nm for IKK-1. It has been used to study inhibition of IKK-2 to prevent inflammatory mediator release in animal models of arthritis and airway inflammation.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
TPCA-1 is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 10 mg/ml. It is insoluble in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1481SML2724SML2782
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)