Fortfahren mit
T133
Inactin® Hydrat
≥98% (HPLC), Anethetic reagent, powder
Synonym(e):
Thiobutabarbital Natriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N2NaO2S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-425-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Inactin® Hydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
light yellow
solubility
H2O: soluble (storage of solutions for more than 8 hours at 4°C is not recommended.)
SMILES string
[Na+].CCC(C)C1(CC)C([O-])=NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O2S.Na/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
SLZHLQUFNFXTHB-UHFFFAOYSA-M
Application
Inactinhydrat diente zur Anästhesierung von Ratten bei der Untersuchung stressbedingter Überempfindlichkeit[1] und von Mäusen zur Untersuchung von Cisplatin-induzierter Neuropathie.[2]
Biochem/physiol Actions
Inactin® ist ein altbewährtes Nagetier-Anästhetikum mit minimalen Auswirkungen auf kardiovaskuläre Spannung und Nierenleistung. Es weist sedierende und hypnotische Eigenschaften auf.
Legal Information
Inactin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1306335-400UL04061835642977
T133-5X1G04061832561295
T133-1G04061826203996
T133-25X1G04061837337178
Questions
  1. How should item T133, Inactin® hydrate be reconstituted and stored?
    1 answer
    1. Item T133, Inactin® hydrate, is soluble in water. According to our website, after reconstitution in water, storing solutions for more than 8 hours at 4°C is not recommended.