Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.52
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1OC(O)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H30O5/c1-20-24(29-17-21-11-5-2-6-12-21)25(30-18-22-13-7-3-8-14-22)26(27(28)32-20)31-19-23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-28H,17-19H2,1H3/t20-,24+,25+,26-,27?/m0/s1
InChI key
YRAQXZMHYZXWBZ-OGPNLZSQSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?