Fortfahren mit
T0652
Tunicamycin A2 homolog
~90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H60N4O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
816.89
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
~90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(2)43)29(49)28(48)22(18-42)55-35)17-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-16-15-24(46)40-37(41)53/h13-16,20-22,25-36,42,44,47-52H,3-12,17-18H2,1-2H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b14-13+
InChI key
MMDMXWRRAOLMDC-BUHFOSPRSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)