Fortfahren mit
SYNF819500N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 500 mL
Synonym(e):
Synthware F819500N, measuring flask, graduated flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
500 mL
Material:
PTFE , borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE , borosilicate glass 3.3
feature
class A
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F819500N
capacity
500 mL
General description
Volumetric Flask, Heavy Wall,500mL,Class A,#19 glass stopper
Application
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF819500N-1EA04065270931979