Fortfahren mit
SRP0641
PD-L1 (D122A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
54 kDa
€ 450,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7homolog 1 (B7-H1) with a D122A mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1,with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0643SRP0637SRP0633
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
54 kDa
mol wt
54 kDa
mol wt
54 kDa
mol wt
54 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
UniProt accession no.
Q9NZQ7
UniProt accession no.
Q9NZQ7
UniProt accession no.
Q9NZQ7
UniProt accession no.
Q9NZQ7
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SRP0641-50UG04061832956749