This product is not full length. It contains amino acids 1-212 and includes a C-terminal His tag.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 638,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
28 kDa
packaging
pkg of 100 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source rabbit | biological source human | biological source rat |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form aqueous solution | form - | form aqueous solution | form - |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SRP0187-100UG | 04061837112034 |
-
Is the BCl-xl full length(233 aa)? or the C-terminal is excluded