Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14F6N2O2·HCl
Molekulargewicht:
428.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CN)NC(C=C1)=CC=C1OCC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2.Cl
InChI
1S/C17H14F6N2O2.ClH/c18-16(19,20)11-5-10(6-12(7-11)17(21,22)23)9-27-14-3-1-13(2-4-14)25-15(26)8-24;/h1-7H,8-9,24H2,(H,25,26);1H
InChI key
LDIQEQUVXGCYRE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
BAY 2686013 is an orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
BAY 2686013 is an orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Gernot Langer et al.
Molecular pharmacology, 104(3), 105-114 (2023-06-23)
The human pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide receptor (hPAC1-R), a class B G-protein-coupled receptor (GPCR) identified almost 30 years ago, represents an important pharmacological target in the areas of neuroscience, oncology, and immunology. Despite interest in this target, only a very
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3983-5MG | 04065271765528 |
| SML3983-25MG | 04065271765511 |