Fortfahren mit
SML3953
Istaroxime hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Androstane-3,6,17-trione, 3-[O-(2-aminoethyl)oxime], hydrochloride (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32N2O3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum.
Istaroxime is a positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum. It improves cardiac performance in the failing heart. Istaroxime ameliorates calcium dysregulation Zebrafish PLN R14del arrhythmogenic cardiomyopathy model.
Disclaimer
Hygroscopic
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Gastro-intestinal system,Heart
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SERCA2a stimulation by istaroxime improves intracellular Ca2+ handling and diastolic dysfunction in a model of diabetic cardiomyopathy
Cardiovascular Research, 118(4), 1020-1032 (2022)
Istaroxime, a stimulator of sarcoplasmic reticulum calcium adenosine triphosphatase isoform 2a activity, as a novel therapeutic approach to heart failure
The American Journal of Cardiology, 99(2A), 24A-32A (2007)
S M Kamel et al.
Nature communications, 12(1), 7151-7151 (2021-12-11)
The heterozygous Phospholamban p.Arg14del mutation is found in patients with dilated or arrhythmogenic cardiomyopathy. This mutation triggers cardiac contractile dysfunction and arrhythmogenesis by affecting intracellular Ca2+ dynamics. Little is known about the physiological processes preceding induced cardiomyopathy, which is characterized
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3953-25MG04065271060685
SML3953-5MG04065271060692