Fortfahren mit
SML3932
DC-Y13-27
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-2-cyano-3-(5-(3-hydroxyphenyl)thiophen-2-yl)acrylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O2S
Molekulargewicht:
270.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=CC=CC(O)=C2)S1)=O
InChI key
FCXTXGWIQGHISV-JXMROGBWSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2.
DC-Y13-27 is a cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2 that overcomes MDSC(myeloid-derived suppressor cell)-induced immunosuppression and enhances combined IR and/or anti-PD-L1 treatment.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liangliang Wang et al.
Cancer cell, 41(7), 1294-1308 (2023-05-27)
RNA N6-methyladenosine (m6A) modification is implicated in cancer progression. However, the impact of m6A on the antitumor effects of radiotherapy and the related mechanisms are unknown. Here we show that ionizing radiation (IR) induces immunosuppressive myeloid-derived suppressor cell (MDSC) expansion
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3932-25MG04065271859241
SML3932-5MG04065271859258