Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13Cl2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1C2C=CC(C1C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)Cl)=O)C2)O
InChI
1S/C15H13Cl2NO3/c16-10-4-3-9(6-11(10)17)18-14(19)12-7-1-2-8(5-7)13(12)15(20)21/h1-4,6-8,12-13H,5H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
YSDNWNOGHQYWPK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CADD522 is a cell-permeable, bioavailable, non-toxic carbamoyl-bicycloheptene-carboxylate that inhibits RUNX2-DNA binding, thereby increases RUNX2 stability, upregulates RUNX2 expression levels and downregulates RUNX2 responsive genes transcription. CADD522 inhibits mitochondrial oxidative phosphorylation by decreasing the mitochondrial oxygen consumption rate and ATP production in human breast cancer cells in a RUNX2-independent manner. CADD-522 suppresses in vivo tumor growth and metastasis, and appreciably prolongs the survival rates without the need for surgery or chemotherapy.
Cell-permeable, bioavailable, non-toxic carbamoyl-bicycloheptene-carboxylate that inhibits RUNX2-DNA binding, thereby increases RUNX2 stability
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3829-10MG | 04065270323880 |
| SML3829-50MG | 04065270323897 |