Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C34H37CuN5O8· xCF3COOH· yH2O
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
707.23 g/mol
storage condition
protect from light
color
, Light Blue to Green Blue
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CCN6CCN7CCN([Cu@+2]765)CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(OC(C)=O)=CC=C92)OC(C)=O.[y H2O]
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable HSip-1 diacetate precursor. Sensitive and selective intracellular hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe.
HSip-1 DA corresponds to the cell-permeable diacetate ester precursor of the sensitive hydrogen sulfide (H2S)-selective fluorescent turn-on probe HSip-1 (Cyclen-AF-Cu; Hydrogen Sulfide imaging probe-1). Once entering cells, HSip-1 DA is hydrolyzed by esterases to form HSip-1, allowing the selective detection of intracellular H2S by fluorescence (Ex 470-490 nm, Em 510-550 nm). For intracellular loading, incubate cells with 5-30 μM Hsip-1 DA in DMEM at 37 °C for 30 min before removing unincorporated probe by washing with HBSS.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 707.23 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3403-5MG | 04065269307617 |
| SML3403-25MG | 04065269307303 |