Fortfahren mit
SML3340
Sgl1 inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-1-[[2-(3-methoxyphenyl)-5-thiazolyl]methyl]-4-piperidinemethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=CC(C2=NC=C(S2)CN3CCC(O)(CC3)CO)=C1
InChI key
FXCZNKJONOHACS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1)
Sgl1 inhibitor Hit 1 is a cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1) that significantly increases in the intracellular concentration of ergosterol 3β-D-glucoside (erg-glc). Sgl1 inhibitor Hit 1 potently inhibits growth of wild-type C. neoformans. Also, it inhibits brain dissemination of C. neoformans in a mouse model of infection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3139SML2243SML1205
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
red to dark red-brown
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure and inhibition of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase to develop antifungal agents
Nature Communications, 12, 5885-5885 (2021)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3340-25MG04065268899373
SML3340-5MG04065268899380