Fortfahren mit
SML3231
Auxinole
≥98% (HPLC), auxin antagonist, powder
Synonym(e):
α-[2,4-dimethylphenylethyl-2-oxo]-IAA, α-[2-(2,4-Dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-1H-indole-3-acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.37
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 80,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Auxinole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)CC(C3=C(C=C(C=C3)C)C)=O)O
InChI
1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
HGUYAIJBXSQXGV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Auxinole is a potent auxin antagonist that binds to SCF(TIR1) and blocks TIR1-IAA-Aux/IAA complex formation thereby inhibiting auxin-responsive gene expression.
potent auxin antagonist that binds to SCF(TIR1)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3166SML0129SML3574
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)