Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,00 € 65,45 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 € 216,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 65,45
Listenpreis€ 77,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].N3(CCCCC3)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C22H25NO4.ClH/c1-26-22(25)20-8-4-3-7-19(20)21(24)17-9-11-18(12-10-17)27-16-15-23-13-5-2-6-14-23;/h3-4,7-12H,2,5-6,13-16H2,1H3;1H
InChI key
ZRFIFDFEDPJBII-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pitofenone is a potent muscarinic receptor antagonist. Pitofenone in combination with diclofenac exhibits potent antispasmodic effect in cholinergic spasm.
potent muscarinic receptor antagonist
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?