Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,30 € 63,15 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 375,00 € 318,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,15
Listenpreis€ 74,30Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21C(Oc3c(cc4c(c3)OCCO4)C2=O)CCC1
InChI
1S/C13H13NO4/c15-13-8-6-10-11(17-5-4-16-10)7-9(8)18-12-2-1-3-14(12)13/h6-7,12H,1-5H2
InChI key
RQEPVMAYUINZRE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant class I ampakine with AMPA receptor (AMPAR; iGluR) positive allosteric modulator (PAM) activity both in vitro and in vivo.
CX614 (BDP-37) is a brain-penetrant class I ampakine (benzoxazine subgroup of benzamide-type) with AMPA receptor (AMPAR; iGluR) positive allosteric modulator (PAM) activity via targeting a binding site shared by cyclothiazide (CTZ), but distinct from that of GYKI 52466. CX614 enhances field excitatory postsynaptic potentials (amplitude & duration) in rat hippocampal slices and autaptically evoked excitatory postsynaptic currents in neuronal cultures (EC50 of 20-40 μM) by blocking desensitization and slowing deactivation of responses to glutamate. CX614 is also widely employed for studying AMPAR-mediated physiological responses in vivo (1-10 mg/kg n rats and mice via i.p.).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?