Fortfahren mit
SML2394
AT9283
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-3-[3-(5-morpholin-4-ylmethyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-urea, AT 9283, AT-9283, N-Cyclopropyl-N′-[3-[6-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl]-urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,60
€ 75,31
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
€ 243,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,31
Listenpreis€ 88,60Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1nc(c(c1)NC(=O)NC5CC5)c2[nH]c3c(n2)ccc(c3)CN4CCOCC4
InChI
1S/C19H23N7O2/c27-19(21-13-2-3-13)24-16-10-20-25-17(16)18-22-14-4-1-12(9-15(14)23-18)11-26-5-7-28-8-6-26/h1,4,9-10,13H,2-3,5-8,11H2,(H,20,25)(H,22,23)(H2,21,24,27)
InChI key
LOLPPWBBNUVNQZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A multitargeted kinase inhibitor with in vivo anticancer efficacy and potent activity against Abl, aurora kinase A/B and JAK2/3.
AT9283 is an ATP site-targeting pyrazole-benzimidazole-based molecule with inhibitory potency against multiple kinases, most notably Aurora A/B (IC50 ≤3.0 nM), JAK2/3 (IC50 = 1.2/1.1 nM), Abl T315I (IC50 = 4 nM), GSK3β, FGFR2, VEGFR3 (Flt4), Mer, Ret, Rsk2/3, Tyk2, Yes (IC50 = 1-10 nM). AT9283 also inhibits 72 other kinases/mutations at a reduced potency (IC50 = 10-30 nM against 14, 30-100 nM against 21, 100-300 against 37 targets), while displaying an IC50 >300 nM toward 144 other kinase targets. AT9283 inhibits the growth/survival of multiple solid tumor cell lines in vitro (IC50 = 7.7-20 nM) and shows anti-cancer efficacy in mice via i.p. injection in vivo (67% and 76%HCT116 tumor growth inhibition on day 16, respectively, with 15 and 20 mg/kg b.i.d., two-day on and two-day off; >95% inhibition of Ba/F3 ETV6-JAK2 leukemia proliferation on day 12 with 10 mg/kg b.i.d. on days 2–5 and 8–12).
AT9283 has also been shown to accelerate growth arrest in various xenograft models.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2384SML1276SML2632
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)