Fortfahren mit
SML2172
CLP290
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[5-Fluoro-2-[(Z)-(2-hexahydropyridazin-1-yl-4-oxo-thiazol-5-ylidene)methyl]phenyl] pyrrolidine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21FN4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(/C=C2C(N=C(N3NCCCC3)S/2)=O)C(OC(N4CCCC4)=O)=C1
InChI
1S/C19H21FN4O3S/c20-14-6-5-13(15(12-14)27-19(26)23-8-3-4-9-23)11-16-17(25)22-18(28-16)24-10-2-1-7-21-24/h5-6,11-12,21H,1-4,7-10H2/b16-11-
InChI key
DIXMMXNNKLCLOM-WJDWOHSUSA-N
Biochem/physiol Actions
CLP290 is a small molecule enhancer of KCC2 activity. It is an orally active and more bioavailable precursor of the selective K+-Cl- cotransporter KCC2 activator CLP257. CLP290 was recently shown to restore Cl- transport and rescue morphine-induced hyperalgesia (MIH) in morphine-treated rats.
Enhancer of K+-Cl- cotransporter KCC2 activity, precursor of chloride extrusion enhancer CLP257
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Francesco Ferrini et al.
Scientific reports, 7(1), 3870-3870 (2017-06-22)
Morphine-induced hyperalgesia (MIH) is a severe adverse effect accompanying repeated morphine treatment, causing a paradoxical decrease in nociceptive threshold. Previous reports associated MIH with a decreased expression of the Cl
Martin Gagnon et al.
Nature medicine, 19(11), 1524-1528 (2013-10-08)
The K(+)-Cl(-) cotransporter KCC2 is responsible for maintaining low Cl(-) concentration in neurons of the central nervous system (CNS), which is essential for postsynaptic inhibition through GABA(A) and glycine receptors. Although no CNS disorders have been associated with KCC2 mutations
Akiko Doi et al.
PloS one, 16(3), e0248113-e0248113 (2021-03-13)
Immature neurons dominantly express the Na+-K+-2Cl- cotransporter isoform 1 (NKCC1) rather than the K+-Cl- cotransporter isoform 2 (KCC2). The intracellular chloride ion concentration ([Cl-]i) is higher in immature neurons than in mature neurons; therefore, γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor