Fortfahren mit
SML2017
Compound C108
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-2-[1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]hydrazide-benzoic acid, 2-Hydroxy-N′-[1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]benzohydrazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
€ 283,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C=CC=C1)C(C)=NNC(C2=C(C=CC=C2)O)=O
Biochem/physiol Actions
C108 is a small molecule that exhibits cancer-selective cytotoxicity (Viability = 100%/MCF-10A vs. 50%/BT-474, 67%/4T1, 70%/MDA-MB-231 & MDA-MB-453 post 48 h 1 μM C108 treatment) and synergizes with low dose paclitaxel in reducing ALDH-positive tumor-initiating cells (TIC poulation = 56.6%/control, 60.6%/0.1 μM paclitaxel alone, 47.4%/1 μM C108 alone, 7.3%/combined treatment for 24 h in BT474 breast cancer cultures) by targeting stress granule-associated protein G3BP2 (GAP SH3 domain-binding protein 2). Likewise, C108 pretreatment prior to xenografting greatly reduces BT-474 tumor-initiating frequency (from 1/175 to 1/1103 by limiting dilution xenograft assays) in mice in vivo. G3BP2 is reported to bind and stabilize SART3 mRNA, thereby indirectly regulating the core pluripotency transcription factors Oct-4 and Nanog critically involved in ESC self-renewal and breast tumor initiation.
G3BP2 inhibitor that exhibits cancer-selective toxicity and synergizes with low dose paclitaxel against tumor-initiating cell (TIC) population in breast cancer cultures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1970SML2798SML2537
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to beige
color
light yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML2017-25MG04061833247914
SML2017-5MG04061833247921