Fortfahren mit
SML1943
FPMINT
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-((4-(2-Fluorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-6-imino-N-(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine, 6-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-N2-1-naphthalenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24FN7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C=CC=C1)=C1N2CCN(CC3=NC(NC4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)=NC(N)=N3)CC2
InChI
1S/C24H24FN7/c25-19-9-3-4-11-21(19)32-14-12-31(13-15-32)16-22-28-23(26)30-24(29-22)27-20-10-5-7-17-6-1-2-8-18(17)20/h1-11H,12-16H2,(H3,26,27,28,29,30)
InChI key
XJZDKGZTSXGLMG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FPMINT is a potent, irreversible and non-competitive inhibitor of equilibrative nucleoside transporters ENT1 and ENT2. FPMINT is more selective for ENT2 than ENT1.
Potent, irreversible and non-competitive inhibitor of ENT1 and ENT2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2472SML2631SML0262
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
color
white to beige
color
white to pink
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philip C T Tang et al.
European journal of pharmacology, 791, 544-551 (2016-10-30)
Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) play a crucial role in the transport of nucleoside and nucleoside analogues, which are important for nucleotide synthesis and chemotherapy. In addition, ENTs regulate extracellular adenosine levels in the vicinity of its receptors and hence influence
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML1943-5MG04061832086071
SML1943-25MG04061832086064