Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 € 107,10 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 511,00 |
Über diesen Artikel
€ 107,10
Listenpreis€ 126,00Sparen Sie 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CCC1=CC2=C(N(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C=C2CCC5=CC=CC=C5)C=C1.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C31H27NO3.C4H11NO3/c33-31(34)20-13-24-12-19-30-29(21-24)25(14-11-23-7-3-1-4-8-23)22-32(30)26-15-17-28(18-16-26)35-27-9-5-2-6-10-27;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-10,12,15-19,21-22H,11,13-14,20H2,(H,33,34);6-8H,1-3,5H2
InChI key
MBPXGBINIINSEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML1913-25MG | 04061833254110 |
| SML1913-5MG | 04061833254127 |