Fortfahren mit
SML1263
Arylquin 1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(2-Fluorophenyl)-N7,N7-dimethylquinoline-2,7-diamine)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,70
€ 74,54
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
€ 244,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16FN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 74,54
Listenpreis€ 87,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to yellow to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC2=CC(N(C)C)=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3F
InChI
1S/C17H16FN3/c1-21(2)12-8-7-11-9-14(17(19)20-16(11)10-12)13-5-3-4-6-15(13)18/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20)
InChI key
RHAQINSYYSNKKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4), selectively inducing apoptosis in a variety of cancer cells. Arylquin 1 acts by binding to vimentin, displacing Par-4 from vimentin for secretion. Arylquin 1 produced a dose-dependent secretion of Par-4 at nanomolar concentrations.
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2631SML2621SML2724
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, white to yellow to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML1263-25MG04061832926339
SML1263-5MG04061832926346