Fortfahren mit
SML0175
Pyrovalerone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone hydrochloride, Centroton, F 1983, Sp 1059, Thymergix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.82
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
EC Number:
214-556-9
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
off-white to light brown
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at 60 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-3-6-15(17-11-4-5-12-17)16(18)14-9-7-13(2)8-10-14;/h7-10,15H,3-6,11-12H2,1-2H3;1H
InChI key
MWRACNBZNVAJHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrovalerone hydrochloride may be used in dopamine-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Pyrovalerone hydrochloride is a CNS Stimulant; norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (NDRI)
Pyrovalerone hydrochloride is a rapidly-absorbed psychostimulant. It belongs to the class of synthetic cathinones often used as performance-enhancing agent by athletes before being banned.[1][2]
Pyrovalerone is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (NDRI) that acts as a CNS stimulant.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0175-25MG04061832075068
SML0175-5MG04061832075075