Fortfahren mit
SCP0200
Neuromedin N
Synonym(e):
NMN-125, NN, NT/N, NmN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 193,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H63N7O8
Molekulargewicht:
745.95
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 193,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NTS(4922)
Biochem/physiol Actions
Neuromedin N is a hexapeptide that is related to neurotensin. Its precursor, proneuromedin N, is expressed in the adrenals, brain, gut and also in several cancers. In myoelectric activity, it has been reported to act in a similar manner as neurotensin, at a lesser degree of potency. Neuromedin N has been shown to increase the chemotaxis capacity of mouse lymphocytes and to modulate function of the hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis in rats. Neuromedin N has been proposed to exert its actions via increase in intracellular Ca2+ concentration, although this is uncertain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6383N8138SRP3124
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
powder
form
solid
form
lyophilized
Gene Information
human ... NTS(4922)
Gene Information
human ... NTS(4922)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NRTN(4902)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
UniProt accession no.
P30990
UniProt accession no.
P30990
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q99748
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCP0200-10MG04061833025369