Fortfahren mit
SBP2129
IL-1RAcP (C2) Blocking Peptide for PRS2129
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.05 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Quality level:
€ 63,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
species reactivity
human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the carboxy terminus of human IL-1RAcP (C2).
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS2129.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SBP3749SBP3500800SBP3500501
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP2129-0.05MG04061832165455