Fortfahren mit
SAB5300519
Monoclonal Anti-ALDH1A1 antibody produced in mouse
clone 5A11, ascites fluid
Synonym(e):
ALDC, ALDH1, ALDH11, PUMB1, RALDH1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 514,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5A11, monoclonal
Application:
ELISA (d), IHC, WB
Citations:
1
€ 514,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1099
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5A11, monoclonal
mol wt
55 kDa
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, immunohistochemistry: 1:200-1:1,000, western blot: 1:500-1:2,000
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human ALDH1A1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ALDH1A1
Physical form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1403542HPA002123SAB2500058
clone
5A11, monoclonal
clone
1G6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300519-100UL04061837601880