Fortfahren mit
SAB1306378
ANTI-PCTAIRE2 (PCTK2)(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CDK17, Cell division protein kinase 17, Cyclin-dependent kinase 17, PCTAIRE-motif protein kinase 2, PCTK2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
400 μL
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 465,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
€ 465,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
59582 Da
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK17(5128)
Physical form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1300408SAB1302333SAB4500050
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human, rat
UniProt accession no.
Q00537
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q8BWD8
UniProt accession no.
P24941
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)