Fortfahren mit
S8636
Natriumpyruvat -Lösung
100 mM, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Α-ketopropionic acid sodium salt, 2-oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.04
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
100 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Die Natriumpyruvat-Lösung wird in verschiedenen Arten von Zellkulturmedien verwendet.[1][2][3]
Natriumpyruvat wird von Zellen als eine einfach zugängliche Kohlenhydratquelle genutzt. Daneben ist es am Metabolismus von Aminosäuren beteiligt und leitet den Krebs-Zyklus ein. Die 100-mM-Lösung sollte für die meisten Zellkulturanwendungen im Verhältnis von 1:100 verdünnt werden.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dashan Dong et al.
Light, science & applications, 9, 11-11 (2020-02-07)
The emergence of super-resolution (SR) fluorescence microscopy has rejuvenated the search for new cellular sub-structures. However, SR fluorescence microscopy achieves high contrast at the expense of a holistic view of the interacting partners and surrounding environment. Thus, we developed SR
Deyanira Pérez-Morales et al.
PLoS pathogens, 13(7), e1006497-e1006497 (2017-07-14)
The evolution of bacterial pathogenicity, heavily influenced by horizontal gene transfer, provides new virulence factors and regulatory connections that alter bacterial phenotypes. Salmonella pathogenicity islands 1 and 2 (SPI-1 and SPI-2) are chromosomal regions that were acquired at different evolutionary
Refael Minnes et al.
Scientific reports, 7(1), 4381-4381 (2017-07-01)
The vast majority of cancer related deaths are caused by metastatic tumors. Therefore, identifying the metastatic potential of cancer cells is of great importance both for prognosis and for determining the correct treatment. Infrared (IR) spectroscopy of biological cells is