Fortfahren mit
S8633
Sphingomyelinase aus Staphylococcus aureus
buffered aqueous glycerol solution, 100-300 units/mg protein (Lowry)
Synonym(e):
Sphingomyelincholinphosphohydrolase, Sphingomyelinphosphodiesterase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
100-300 units/mg protein (Lowry)
€ 341,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
100-300 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
Application
Sphingomyelinase aus Staphylococcus aureus wird wie folgt verwendet:
  • zum Induzieren von Neurotoxizität in kortikalen Kulturen von Ratten zur Untersuchung der Schutzwirkung von Minocyclin[1]
  • zum Bestimmen der Konzentration von Sphingomyelin in Serumproben[2]
  • zum Steigern der Sphingomyelinaseaktivität zur Untersuchung der PARK9-vermittelten Exosombiogenese[3]
Biochem/physiol Actions
Bakterielle Sphingomyelinase ist bei einem sauren pH-Wert aktiv. Wenn Sie in einer In-vitro-Zellkultur eingesetzt wird, hydrolysiert sie das Sphingomyelin an der äußeren Membranhälfte der Plasmamembran und erzeugt fettlösliches Ceramid. Sphingomyelinase ist das Schlüsselenzym im Sphingomyelinase/Ceramid-Signalweg, der an der Pathogenese von verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt ist.[1]
Leitet die Bildung von Sphingomyelin-basierten Second Messengern ein. Aktiviert MAPK (Mitogen-aktivierte Proteinkinase) und SAPK (Stress-aktivierte Proteinkinasen); erzeugt Ceramid aus Sphingomyelin.
Physical form
Lösung in 50 % Glycerin mit 0,25 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,5.
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert je Min. bei einem pH-Wert von 7,4 und 37 °C 1,0 μmol TNPAL-Sphingomyelin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9396S7651P1435
specific activity
100-300 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥100 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)