Fortfahren mit
S8326
SKI 5C
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-4S-(1-oxo-2-hexadecyn-1-yl)-1,1-dimethylethyl ester-3-oxazolidinecarboxylic acid, SPHK1 Inhibitor 5C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H45NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.64
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC#CC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(28)22-21-30-26(5,6)27(22)24(29)31-25(2,3)4/h22H,7-18,21H2,1-6H3/t22-/m0/s1
InChI key
YGBSGZPIDCXNEH-QFIPXVFZSA-N
Application
SKI 5C was used to inhibit Sphingosine kinase 1 in SK-Hep1, HEK-293T cells.1
Biochem/physiol Actions
SKI 5C is a selective Sphingosine Kinase 1 (SPHK1) inhibitor.
SKI 5C is a sphingosine kinase 1 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S8326-25MG04061832449791
S8326-5MG04061832449807