Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
form
lyophilized powder
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels
mol wt
36,000-200,000 Da
storage temp.
2-8°C
Application
SigmaMarker sind für den Einsatz mit Laemmli SDS-PAGE, PhastSystem (Pharmacia) und Schägger und von Jagow SDS-PAGE (Tricin) ausgelegt. SigmaMarker decken den Molekulargewichtsbereich der meisten Proteine sowie deren Untereinheiten ab. Die Marker sind mit Probenpuffer lyophilisiert, so dass sie nach der Rekonstitution mit deionisiertem Wasser sofort verwendet werden können. Die Marker sind so formuliert, dass eine Verteilung von gut definierten Banden von ungefähr gleicher Intensität nach der Elektrophorese und Coomassie-Blau-Färbung erzielt wird.
Preparation Note
Reconstitution with 100 μl of deionized water results in a solution containing 2-3.5 mg of protein per ml of 62 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1 mM EDTA, 4% sucrose, 10 mM TCEP, 2% SDS, and 0.01% bromophenol blue.
Other Notes
Protein (Mol. Gew.)
Glycerinaldehyd-3-phosphat-dehydrogenase,, Kaninchenmuskel (36'000)
Ovalbumin, Hühnerei (45'000)
Glutaminsäure-dehydrogenase, Rinderleber (55'000)
Albumin, Rinderserum (66'000)
Phosphorylase B, Kaninchenmuskel (97'000)
β-Galactosidase, E. coli (116'000)
Myosin, Schweineherzen (200'000)
Glycerinaldehyd-3-phosphat-dehydrogenase,, Kaninchenmuskel (36'000)
Ovalbumin, Hühnerei (45'000)
Glutaminsäure-dehydrogenase, Rinderleber (55'000)
Albumin, Rinderserum (66'000)
Phosphorylase B, Kaninchenmuskel (97'000)
β-Galactosidase, E. coli (116'000)
Myosin, Schweineherzen (200'000)
Wird Banden für die folgenden sieben Proteine aus der SigmaMarker Liste mit der Coomassie-Blau-Färbung ergeben.
Legal Information
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigmaMarker™
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions