Fortfahren mit
S7947
Stattic
≥98% (HPLC), STAT3 activation inhibitor, powder
Synonym(e):
6-Nitrobenzo[b]thiophene-1,1-dioxide, Stat three inhibitory compound
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Stattic, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2C=CS(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H
InChI key
ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Stattic has been used to inhibit signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activity in various cell lines and culture.
Stattic was used to study Stat3-mediated cell signaling in human lung carcinoma cells.5
Biochem/physiol Actions
Stattic (Stat3 three inhibitory compound) alters the SH2 domain of Stat3 and indirectly inhibits with phosphopeptide binding. It is readily transported across the cell membrane compared to other phosphopeptides.2 Stattic induces increased formation of ROS and negatively affects the cardiomyocyte mitochondrial function,3 and sensitizes nasopharyngeal carcinoma cells to chemoradiotherapy.4
Stattic is an irreversible STAT3 activation inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0959573099SML2782
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, white to light yellow to light gray
color
pale yellow
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stattic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)