Fortfahren mit
S7629
Stärke Azurblau
solid
Synonym(e):
Stärke gefärbt mit Remazol Brillant Blau R, RBB-Stärke, Remazol Brilliant Blau R-gefärbte Stärke, Stärke-Azur
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 660,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 55,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Stärke Azurblau, Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Quality Segment
form
solid
General description
Substrate for colorimetric determination of α-amylase.
Application
Starch Azure has been used as a substrate to measure amylase activity[1] in in vitro α-amylase inhibition assay
Biochem/physiol Actions
Starch Azure serves as a substrate for α-amylase activity measurement.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S777685641S4126
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stärke Azurblau
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S7629-5G04061836960148
S7629-1G04061836960131
S7629-25G04061832925431